2-(Ethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0558-25G E0558-5G
TCIAE0558-25GEA 275 EUR
TCIAE0558-25G TCIAE0558-5G
2-(Ethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Ethylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Número MDL: MFCD04038418
Núm. CAS: 37059-57-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %