3-Ethynylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Pyridylacetylene

E0560-1G E0560-5G
TCIAE0560-1GEA 42 EUR
TCIAE0560-1G TCIAE0560-5G
3-Ethynylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Ethynylpyridine
Formula: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02177459
Núm. CAS: 2510-23-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR