4-Ethynylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4-Pyridylacetylene

E0561-100MG E0561-500MG
TCIAE0561-100MGEA 52 EUR
TCIAE0561-100MG TCIAE0561-500MG
4-Ethynylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Ethynylpyridine
Formula: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04038420
Núm. CAS: 2510-22-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR