4-Ethynylphthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0579-1G E0579-5G
TCIAE0579-1GEA 153 EUR
TCIAE0579-1G TCIAE0579-5G
4-Ethynylphthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
4-Ethynylphthalic anhydride
Formula: C₁₀H₄O₃
Número MDL: MFCD06200801
Núm. CAS: 73819-76-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C