N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0580-1G E0580-5G
TCIAE0580-1GEA 50 EUR
TCIAE0580-1G TCIAE0580-5G
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine ≥97.0% (por GC)
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine
Formula: C₄H₁₀N₂O₂
Pto. Ebullición: 103°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01727871
Núm. CAS: 13147-25-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %