4-Etinilanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0603-1G E0603-5G E0603-25G
TCIAE0603-1GEA 30 EUR
TCIAE0603-1G TCIAE0603-5G TCIAE0603-25G
4-Etinilanísol ≥98.0% (por GC)
4-Etinilanísol
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168815
Núm. CAS: 768-60-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %