4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
E0626-1G E0626-5G
TCIAE0626-1GEA 70 EUR
TCIAE0626-1G TCIAE0626-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃
MW: 170,134 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 20°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861903
Núm. CAS: 705-31-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %