3-Etinilanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0627-1G
E0627-5G
TCIAE0627-1GEA
46
EUR
TCIAE0627-1G
TCIAE0627-5G
3-Etinilanísol ≥97.0% (por GC)
3-Etinilanísol
Formula:
C₉H₈O Pto. Ebullición: 90°C Pto. de inflamación: 77°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00160810 Núm. CAS: 768-70-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |