all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dihomo-gamma-linolenic Acid, Dihomo-γ-linolenic acid, (8Z,11Z,14Z)-Icosa-8,11,14-trienoic acid, all cis-8,11,14-Icosatrienoic Acid
E0640-10MG E0640-50MG
TCIAE0640-10MGEA 41 EUR
TCIAE0640-10MG TCIAE0640-50MG
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (por GC)
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Formula: C₂₀H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065721
Núm. CAS: 1783-84-2
EINECS: 217-233-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %