Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-Methyl-5-cyclohexen-1-one-2-carboxylate, 6-Methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
E0646-5G E0646-1G
TCIAE0646-5GEA 244 EUR
TCIAE0646-5G TCIAE0646-1G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Densidad: 1.07
Núm. CAS: 3419-32-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %