2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di(ethylene glycol) ethyl ether acrylate, Acrylic Acid 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl Ester, Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E0652-25G E0652-500G
TCIAE0652-25GEA 16 EUR
TCIAE0652-25G TCIAE0652-500G
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate
Formula: C₉H₁₆O₄
Número MDL: MFCD00015655
Núm. CAS: 7328-17-8
EINECS: 230-811-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %