Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
E0656-25G E0656-5G
TCIAE0656-25GEA 86 EUR
TCIAE0656-25G TCIAE0656-5G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Número MDL: MFCD00086880
Núm. CAS: 65214-82-6
EINECS: 265-636-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %