Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0661-25G E0661-5G
TCIAE0661-25GEA 141 EUR
TCIAE0661-25G TCIAE0661-5G
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (por GC)
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Pto. Ebullición: 169°C
Número MDL: MFCD06200832
Núm. CAS: 54589-54-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %