Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0662-25G E0662-5G
TCIAE0662-25GEA 136 EUR
TCIAE0662-25G TCIAE0662-5G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Pto. Ebullición: 280°C
Número MDL: MFCD04337336
Núm. CAS: 1201-90-7
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %