Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
E0663-25G
E0663-5G
TCIAE0663-25GEA
65
EUR
TCIAE0663-25G
TCIAE0663-5G
Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-2-fluoropropionate
Formula:
C₅H₉FO₂ MW: 120,12 g/mol Pto. Ebullición: 121°C |
Número MDL:
MFCD01320801 Núm. CAS: 349-43-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)