3,3'-(Ethylenedithio)dipropionitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Bis(2-cyanoethylthio)ethane, 4,7-Dithiadecanedinitrile
E0673-1G
E0673-5G
TCIAE0673-1GEA
65
EUR
TCIAE0673-1G
TCIAE0673-5G
3,3'-(Ethylenedithio)dipropionitrile ≥97.0% (por GC)
3,3'-(Ethylenedithio)dipropionitrile
Formula:
C₈H₁₂N₂S₂ MW: 200,32 g/mol |
Núm. CAS:
86180-54-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...