Ethyl stilbene-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Stilbene-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)stilbene
E0678-1G E0678-5G
TCIAE0678-1GEA 70 EUR
TCIAE0678-1G TCIAE0678-5G
Ethyl stilbene-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl stilbene-4-carboxylate
Formula: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252.31 g/mol
Número MDL: MFCD06204340
Núm. CAS: 109463-48-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C