(-)-Epigallocatechin gallate hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: EGCG hydrate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate hydrate, (-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl gallate hydrate
E0694-100MG E0694-500MG
TCIAE0694-100MGEA 39 EUR
TCIAE0694-100MG TCIAE0694-500MG
(-)-Epigallocatechin gallate hydrate ≥98.0% (by HPLC)
(-)-Epigallocatechin gallate hydrate
Formula: C₂₂H₁₈O₁₁
MW: 458,38 g/mol
Pto. de fusión: 212°C
Número MDL: MFCD00075940
Núm. CAS: 989-51-5
EINECS: 479-560-7
Índice Merck: 14,03526
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348615a83094b07605084628c0e5d9b65519248a&vid=a0495243b4858e5ffd4ad3c7e03b55914cd73d5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -165.0 to -186.0 deg (C=1, EtOH)
Water max. 5.0 %