Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate, 5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-Bromoindole-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
E0698-1G
E0698-5G
TCIAE0698-1GEA
22
EUR
TCIAE0698-1G
TCIAE0698-5G
Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₀BrNO₂ |
Número MDL:
MFCD00022701 Núm. CAS: 16732-70-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |