2-Ethylpyrrole ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Ethyl-1H-pyrrole

E0713-1G E0713-5G
TCIAE0713-1GEA 88 EUR
TCIAE0713-1G TCIAE0713-5G
2-Ethylpyrrole ≥96.0% (por GC)
2-Ethylpyrrole
Formula: C₆H₉N
MW: 95.15 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060477
Núm. CAS: 1551-06-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR