2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0730-25G E0730-5G
TCIAE0730-25GEA 135 EUR
TCIAE0730-25G TCIAE0730-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Número MDL: MFCD07787279
Núm. CAS: 83493-63-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency