Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Chloro-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 1-Carbethoxy-4-chloropiperidine, 4-Chloro-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
E0732-25G E0732-5G
TCIAE0732-25GEA 103 EUR
TCIAE0732-25G TCIAE0732-5G
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₄ClNO₂
MW: 191,66 g/mol
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD09038524
Núm. CAS: 152820-13-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %