Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0733-25G E0733-5G
TCIAE0733-25GEA 261 EUR
TCIAE0733-25G TCIAE0733-5G
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrO₄
Número MDL: MFCD00124584
Núm. CAS: 2199-90-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C