Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0739-25G E0739-5G
TCIAE0739-25GEA 90 EUR
TCIAE0739-25G TCIAE0739-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD00009190
Núm. CAS: 4046-02-0
EINECS: 223-745-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C