3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0741-25G E0741-5G
TCIAE0741-25GEA 83 EUR
TCIAE0741-25G TCIAE0741-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (por GC)
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formula: C₆H₆O₂S
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093622
Núm. CAS: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %