3-Carbethoxy-2-piperidone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 2-Piperidone-3-carboxylate, 2-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-Oxo-3-piperidinecarboxylate, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone
E0742-25G
E0742-5G
TCIAE0742-25GEA
121
EUR
TCIAE0742-25G
TCIAE0742-5G
3-Carbethoxy-2-piperidone ≥98.0% (by HPLC)
3-Carbethoxy-2-piperidone
Formula:
C8H13NO3 MW: 171,1900 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006038 Núm. CAS: 3731-16-6 EINECS: 223-086-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |