3,4-Ethylenedioxythiophene-2,5-dicarboxylic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine-5,7-dicarboxylic Acid, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-dicarboxylic acid
E0743-1G E0743-5G
TCIAE0743-1GEA 54 EUR
TCIAE0743-1G TCIAE0743-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene-2,5-dicarboxylic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Ethylenedioxythiophene-2,5-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₆O₆S
MW: 230,19 g/mol
Número MDL: MFCD00966477
Núm. CAS: 18361-03-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %