1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0753-25G
E0753-5G
TCIAE0753-25GEA
298
EUR
TCIAE0753-25G
TCIAE0753-5G
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula:
C₉H₁₃F₆N₃O₄S₂ |
Número MDL:
MFCD10566900 Núm. CAS: 174899-90-2 |
Resultados test especificaciones
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |