Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0766-5G E0766-25G
TCIAE0766-5GEA 47 EUR
TCIAE0766-5G TCIAE0766-25G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
Número MDL: MFCD00005238
Núm. CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 106.0 deg-C