Nitrato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
E0775-5G
E0775-25G
TCIAE0775-5GEA
61
EUR
TCIAE0775-5G
TCIAE0775-25G
Nitrato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Nitrato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula:
C₆H₁₁N₃O₃ Pto. de fusión: 41°C |
Número MDL:
MFCD00210007 Núm. CAS: 143314-14-1 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |