Tiocianato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0776-5G E0776-25G
TCIAE0776-5GEA 45 EUR
TCIAE0776-5G TCIAE0776-25G
Tiocianato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tiocianato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₇H₁₁N₃S
Pto. de fusión: –6°C
Número MDL: MFCD06798182
Núm. CAS: 331717-63-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bee37778b77f63160ff4e211187ea9696fe3a6a&vid=9bee37778b77f63160ff4e211187ea9696fe3a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %