7-Ethylcamptothecin 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
E0781-1G
E0781-100MG
TCIAE0781-1GEA
226
EUR
TCIAE0781-1G
TCIAE0781-100MG
7-Ethylcamptothecin 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD
7-Ethylcamptothecin
Formula:
C₂₂H₂₀N₂O₄ MW: 376.41 g/mol |
Número MDL:
MFCD06657922 Núm. CAS: 78287-27-1 UN: 1544 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +40.0 to +46.0 deg (C=0.4, CHCl3:MeOH=8:2) |