Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-[4-(Diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 3-Ethoxycarbonyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin
E0783-1G E0783-200MG
TCIAE0783-1GEA 1073 EUR
TCIAE0783-1G TCIAE0783-200MG
Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate
Formula: C₃₀H₂₃NO₄
MW: 461,52 g/mol
Núm. CAS: 1056693-13-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%