Ethyl-3-(morpholino)propionate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-[2-(Ethoxycarbonyl)ethyl]morpholine, Ethyl 3-morpholinopropanoate, 3-(Morpholino)propionic Acid Ethyl Ester
E0784-1G E0784-5G
TCIAE0784-1GEA 19 EUR
TCIAE0784-1G TCIAE0784-5G
Ethyl-3-(morpholino)propionate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-3-(morpholino)propionate
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD00014622
Núm. CAS: 20120-24-5
EINECS: 243-526-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %