Ethoxytriethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0790-25ML E0790-5ML
TCIAE0790-25MLEA 108 EUR
TCIAE0790-25ML TCIAE0790-5ML
Ethoxytriethylsilane ≥98.0% (por GC)
Ethoxytriethylsilane
Formula: C₈H₂₀OSi
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00054718
Núm. CAS: 597-67-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %