Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0791-25G
E0791-5G
TCIAE0791-25GEA
380
EUR
TCIAE0791-25G
TCIAE0791-5G
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Formula:
C₆H₁₀Br₂O₂ Pto. Ebullición: 86°C |
Número MDL:
MFCD00034154 Núm. CAS: 58539-11-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |