3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0792-25G E0792-5G
TCIAE0792-25GEA 105 EUR
TCIAE0792-25G TCIAE0792-5G
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one ≥97.0% (por GC)
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one
Formula: C₇H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012391
Núm. CAS: 21835-01-8
EINECS: 244-606-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %