3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0795-25G E0795-5G
TCIAE0795-25GEA 232 EUR
TCIAE0795-25G TCIAE0795-5G
3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (por GC)
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00800639
Núm. CAS: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %