N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0796-25G E0796-5G
TCIAE0796-25GEA 76 EUR
TCIAE0796-25G TCIAE0796-5G
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide ≥98.0% (por GC)
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide
Formula: C₁₃H₂₅NO
Número MDL: MFCD00130071
Núm. CAS: 39711-79-0
EINECS: 254-599-0
Índice Merck: 14,03825
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 102.0 deg-C