5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, Ethyl Fenugreek Lactone
E0800-25G E0800-5G
TCIAE0800-25GEA 210 EUR
TCIAE0800-25G TCIAE0800-5G
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Número MDL: MFCD00036673
Núm. CAS: 698-10-2
EINECS: 211-811-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Freezing point 25.0 to 29.0 deg-C