Ethyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Methylpentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-methylpentanoate, 2-Methylvaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methylpentanoate

E0801-25ML E0801-500ML
TCIAE0801-25MLEA 16 EUR
TCIAE0801-25ML TCIAE0801-500ML
Ethyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-methylvalerate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00036564
Núm. CAS: 39255-32-8
EINECS: 254-384-1
UN: 3272
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR