Ethyl-DL-leucate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DL-Leucic Acid Ethyl Ester, Ethyl DL-2-Hydroxy-4-methylvalerate, DL-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid Ethyl Ester
E0802-25G E0802-5G
TCIAE0802-25GEA 364 EUR
TCIAE0802-25G TCIAE0802-5G
Ethyl-DL-leucate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-DL-leucate
Formula: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 10348-47-7
EINECS: 233-760-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %