Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0803-25G
E0803-5G
TCIAE0803-25GEA
128
EUR
TCIAE0803-25G
TCIAE0803-5G
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-methylvalerate
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 158°C Pto. de inflamación: 45°C |
Número MDL:
MFCD00041390 Núm. CAS: 5870-68-8 EINECS: 227-524-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |