2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethoxy-2-hydroxy-4-(1-propenyl)benzene, Propenylguaethol
E0804-25G E0804-100G
TCIAE0804-25GEA 46 EUR
TCIAE0804-25G TCIAE0804-100G
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD00009283
Núm. CAS: 94-86-0
EINECS: 202-370-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C