EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) ≥95.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ácido etilenbis(oxietilennitrilo)tetraacético
E0805-25G E0805-5G
TCIAE0805-25GEA 81 EUR
TCIAE0805-25G TCIAE0805-5G
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) ≥95.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Pto. de fusión: 241°C
Número MDL: MFCD00004291
Núm. CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Índice Merck: 14,03529
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Enzyme inhibition test to pass test