N-Ethyl-o-crotonotoluidide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-N-Ethyl-N-(o-tolyl)but-2-enamide, N-Crotonyl-N-ethyl-o-toluidine, trans-N-Ethyl-N-(o-tolyl)-2-butenamide
E0814-25G E0814-5G
TCIAE0814-25GEA 252 EUR
TCIAE0814-25G TCIAE0814-5G
N-Ethyl-o-crotonotoluidide ≥95.0% (por GC)
N-Ethyl-o-crotonotoluidide
Formula: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,29 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00026989
Núm. CAS: 124236-29-9
EINECS: 207-596-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %