Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0820-1G E0820-5G
TCIAE0820-1GEA 67 EUR
TCIAE0820-1G TCIAE0820-5G
Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2,3-butadienoate
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 47°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01863567
Núm. CAS: 14369-81-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %