Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Chloro-2-oxoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate
E0827-25G E0827-5G
TCIAE0827-25GEA 108 EUR
TCIAE0827-25G TCIAE0827-5G
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate
Formula: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206.67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07698675
Núm. CAS: 78834-75-0
EINECS: 278-992-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %