Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

E0831-25G E0831-5G
TCIAE0831-25GEA 214 EUR
TCIAE0831-25G TCIAE0831-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Pto. Ebullición: 64°C
Número MDL: MFCD06410819
Núm. CAS: 21622-01-5
UN: 3272
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR