N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0834-25G E0834-5G
TCIAE0834-25GEA 504 EUR
TCIAE0834-25G TCIAE0834-5G
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone ≥98.0% (por GC)
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
Pto. Ebullición: 153°C
Número MDL: MFCD00078171
Núm. CAS: 32499-64-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %